Läs mer
Sampling Systems™ Industriell skopa i rostfritt stål
Produktkod. 15869701 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
300 mL
500 mL
Längd (metrisk):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Bredd (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869701
Brand: Sampling Systems™ A643500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål för att göra den låg kostnad och enkel att använda. Sampling Systems™ Rostfritt stål industriell skopa är idealisk för allmän och farmaceutisk användning.
  • Lätt konstruktion
  • Rostfritt stål
  • Helsvetsad konstruktion
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Produkttyp Skopa
Avsluta Polerad
Bredd (metrisk) 110 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 270 mm