Läs mer
Sampling Systems™ Industriell skopa i rostfritt stål
Produktkod. p-7138936 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
300 ml
500 ml
Längd (metrisk):
180 mm
205 mm
230 mm
270 mm
Bredd (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839701
Brand: Sampling Systems™ A643100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål för att göra den låg kostnad och enkel att använda. Sampling Systems™ Rostfritt stål industriell skopa är idealisk för allmän och farmaceutisk användning.
  • Lätt konstruktion
  • Rostfritt stål
  • Helsvetsad konstruktion
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Produkttyp Skopa
Avsluta Polerad
Bredd (metrisk) 60 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 180 mm