Läs mer
Socorex™ Insprutningsnålar av rostfritt stål
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 g
Längd (metrisk):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Skarp avfasning
- Återanvändbar
- Autoklaveringsbar
- Inkluderar dispenseringslåda med skjutlock för enkel och säker borttagning av nålen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ | Injektionsnål |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 21 G |
| Tipsstil | Skarp avfasning |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (metrisk) | 0.8 mm |