Läs mer
Socorex™ Insprutningsnålar av rostfritt stål
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 g
Längd (metrisk):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
Paket med 12
Description
- Stål, rostfritt
- Skarp avfasning
- Återanvändbar
- Autoklaveringsbar
- Inkluderar dispenseringslåda med skjutlock för enkel och säker borttagning av nålen
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ | Injektionsnål |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 14 G |
| Tipsstil | Skarp avfasning |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu