Läs mer
Socorex™ Insprutningsnålar av rostfritt stål
Produktkod. 11867273
Change view
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 g
Längd (metrisk):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11867273 18 G 50 mm Paket med 12
11857263 25 g 3 mm Paket med 12
11807273 21 G 25 mm Paket med 12
10594235 21 G 40 mm Paket med 12
11847273 19 G 30 mm Paket med 12
11867283 16 G 30 mm Paket med 12
11897283 14 G 40 mm Paket med 12
11807293 14 G 50 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11867273 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 371.1250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 SEK
    227.84 SEK / Paket med 12
    Save 37.16 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Tillverkad med schweizisk tillverkad kvalitet, Socorex™ Injektionsnålar av rostfritt stål är Luer Lock-nålar som är pålitliga och hållbara. De inkluderar en dispenseringslåda för enkel och säker borttagning och dispensering av nålar.
  • Stål, rostfritt
  • Skarp avfasning
  • Återanvändbar
  • Autoklaveringsbar
  • Inkluderar dispenseringslåda med skjutlock för enkel och säker borttagning av nålen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Säkra, exakta djurinjektioner
Typ Injektionsnål
Material Rostfritt stål
Nålmätare 18 G
Tipsstil Skarp avfasning
Längd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 1.2 mm