Läs mer
Socorex™ Insprutningsnålar av rostfritt stål
Produktkod. 11867283
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 g
Längd (metrisk):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11867283
Brand: Socorex™ 371.1630
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad med schweizisk tillverkad kvalitet, Socorex™ Injektionsnålar av rostfritt stål är Luer Lock-nålar som är pålitliga och hållbara. De inkluderar en dispenseringslåda för enkel och säker borttagning och dispensering av nålar.
  • Stål, rostfritt
  • Skarp avfasning
  • Återanvändbar
  • Autoklaveringsbar
  • Inkluderar dispenseringslåda med skjutlock för enkel och säker borttagning av nålen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ Injektionsnål
Material Rostfritt stål
Nålmätare 16 G
Tipsstil Skarp avfasning
Längd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 1.6 mm