Läs mer
Socorex™ Insprutningsnålar av rostfritt stål
Produktkod. 11877283
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Autoklaveringsbar Förpackningsstorlek
11877283 Autoklaveringsbar Paket med 12
1 options
Produktkod. 11877283 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 371.16100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    732.61 SEK / Paket med 12
    Save 152.39 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ Injektionsnål
Material Rostfritt stål
Nålmätare 16 G
Längd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 1.6 mm