Läs mer
Carbolite™ Rostfritt stål inre kammarugn
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Kapacitet (metrisk) | 120 l |
| Temperatur (metrisk) | 500 °C |
| Typ | Ugn |
| Visa | Digital temperaturregulator |
| Inkluderar | Med 2 hyllplan |
| Antal hyllor | 2 |
| Temperaturupplösning | ±5 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,2 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 405 x 480 x 650 mm |
| Visa mer |