Läs mer
Bandelin Electronic™ Sonorex™ Insatskorgar för ultraljudsbad
Beskrivning
Underlättar ultraljudstillämpningar och skyddar samtidigt oscillerande tank och delar som ska rengöras. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Insatskorgar för ultraljudsbad är tillverkade av rostfritt stål.
- Tillgänglig för ett brett utbud av tankkapaciteter
- Finns i en rad olika maskstorlekar
- Utmärkt för rengöring av tekniska glasvaror, analyssilar, medicinska instrument, metalldelar, elektroniska komponenter, avgasning, emulgering och provberedning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Korginsats |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsbad, RK 514 BH, DK 514 BP |
| Höjd (metrisk) | 275 mm |
| Längd (metrisk) | 245 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Mått (L x B x H) | 245 x 50 x 275 mm |
| Modell | K14B |