Läs mer
Buerkle™ Instrumentbricka i rostfritt stål
Produktkod. 17565935 Handla allt Bürkle Produkter
Mått (L x B x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Produktkod. 17565935
Brand: Buerkle™ 42080001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Instrument, laboratorieartiklar eller provtagare kan placeras och transporteras på denna robusta bricka i rostfritt stål.
Förbered, placera och bär instrument och prover med Buerkle™ instrumentbricka.
  • V2A rostfritt stål
  • Hygienisk och robust
  • Lätt att rengöra, slät yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 280 x 180 x 20 mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 280 mm
Material Metall
Bredd (metrisk) 180 mm
Längd (engelska) 11 tum
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Bredd (engelska) 7,1 tum