Läs mer
Buerkle™ Instrumentbricka i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Mått (L x B x H):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Beskrivning
Förbered, placera och bär instrument och prover med Buerkle™ instrumentbricka.
- V2A rostfritt stål
- Hygienisk och robust
- Lätt att rengöra, slät yta
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 280 x 180 x 20 mm |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Längd (metrisk) | 280 mm |
| Material | Metall |
| Bredd (metrisk) | 180 mm |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Höjd (engelska) | 0,8 tum. |
| Bredd (engelska) | 7,1 tum |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |