Läs mer
Sampling Systems™ Instrumentbrickor i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Bredd (metrisk):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
15 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utbud av storlekar
- Sprickfri design
- Högkvalitativ polerad finish
- 304 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 18 mm |
| Längd (metrisk) | 215 mm |
| Material | Rostfritt stål (AISI 304) |
| Typ | Bricka |
| Bredd (metrisk) | 160 mm |
| Avsluta | Polerad |