Läs mer
Bochem™ Instrumentbricka i rostfritt stål
Mått (L x B x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 500 x 200 mm |
| Mått (L x B x H) | 500 x 200 x 80 mm |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Instrumentbricka |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Inkluderar | Lock |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Form | Rektangulär |