Läs mer
Bochem™ Instrumentbricka i rostfritt stål
Produktkod. 10020761
Change view
Mått (L x B x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
10020761 280 x 180 x 60 mm
10480923 200 x 100 x 50 mm
10584451 160 x 100 x 30 mm
10355811 220 x 150 x 50 mm
11855161 240 x 180 x 40 mm
10543204 270 x 210 x 40 mm
10326051 300 x 150 x 100 mm
11875161 360 x 300 x 40 mm
10789611 300 x 200 x 15 mm
10253981 300 x 200 x 50 mm
10555801 440 x 340 x 20 mm
10729271 500 x 200 x 80 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10020761 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8714
Bara null kvar
Specifikationer
Mått (L x B) 280 x 180 mm
Mått (L x B x H) 280 x 180 x 60 mm
Höjd (metrisk) 60 mm
Längd (metrisk) 280 mm
Material Rostfritt stål
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 180 mm
Inkluderar Lock
Kvantitet 1 vardera
Form Rektangulär