Läs mer
Biochem™ Instrumentbrickor i rostfritt stål
Produktkod. p-8000040
Change view
Mått (L x B x H):
230 x 133 x 50 mm
315 x 215 x 60 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
10106750 230 x 133 x 50 mm
10579232 315 x 215 x 60 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10106750 Leverantör Biochem™ Leverantörsnummer 8475
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ Instrumentbrickor i rostfritt stål är staplingsbara.
  • Inkluderar lock med invändigt handtag
  • Staplingsbar
  • 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Mått (L x B x H) 230 x 133 x 50 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Material Rostfritt stål
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 133 mm
Inkluderar Lock
Form Rektangulär