Läs mer
Fisherbrand™ Kanna i rostfritt stål graderad med gångjärnslock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Valfritt material för applikationer som kräver sterila ytor
- Lämplig för farmaceutiska och laboratorieapplikationer
- Sprutad för enkel upphällning
- Invändig sömlös design med en pärlformad kant för hållbarhet
- 304 spec rostfria sömlösa kannor
- Alla ytor är icke-reagerande, högpolerade och erbjuder noll absorption vilket gör rengöringen lättare
- Immun mot steriliseringslösningar, de flesta organiska kemikalier och färgämnen och en mängd olika oorganiska kemikalier.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 135 mm |
| Inkluderar | Gångjärnslock |
| Typ | Kanna |
| Graderad | Ja |