Läs mer
Fisherbrand™ Kanna i rostfritt stål graderad med gångjärnslock
Produktkod. p-8013180 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15218846
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala rengörings- och steriliseringsresultat med mindre ansträngning. Lämplig för farmaceutiska och laboratorieapplikationer, Fisherbrand™ Kanna i rostfritt stål, graderad med gångjärnsförsett lock, är det valda materialet för applikationer som kräver sterila ytor. Häll lättare med denna hållbara, pipade, 304 spec rostfria sömlösa kanna. Alla ytor är icke-reaktiva, högpolerade och har noll absorption, vilket underlättar rengöringen.
  • Valfritt material för applikationer som kräver sterila ytor
  • Lämplig för farmaceutiska och laboratorieapplikationer
  • Sprutad för enkel upphällning
  • Invändig sömlös design med en pärlformad kant för hållbarhet
  • 304 spec rostfria sömlösa kannor
  • Alla ytor är icke-reagerande, högpolerade och erbjuder noll absorption vilket gör rengöringen lättare
  • Immun mot steriliseringslösningar, de flesta organiska kemikalier och färgämnen och en mängd olika oorganiska kemikalier.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 135 mm
Inkluderar Gångjärnslock
Typ Kanna
Graderad Ja