Läs mer
Nickel Electro™ Kannor i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 304 spec rostfria sömlösa kannor
- Lämplig för farmaceutiska och laboratorieapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 115 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Avsluta | Ljus |
| Höjd (metrisk) | 155 mm |
| Typ | Kanna |
| Graderad | Ja |