Läs mer
Nickel Electro™ Kannor i rostfritt stål
Produktkod. p-8013894 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12827595
Brand: Nickel Electro™ JUGS0500H
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
304 spec rostfria kannor är lämpliga för läkemedels- och laboratorieapplikationer.
  • 304 spec rostfria sömlösa kannor
  • Lämplig för farmaceutiska och laboratorieapplikationer
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 90 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Rostfritt stål
Avsluta Ljus
Höjd (metrisk) 135 mm
Typ Kanna
Graderad Ja