Beskrivning
- GMP design: Sprickfri, spegelpolerad, helsvetsar
- Inkluderar en hällläpp för enkel tömning
- Graderingsbetyg för visuell bekvämlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 L |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Stil | Hanteras |