Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Total längd (metrisk) | 5.2 cm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | DN 16 |
| Produkttyp | KF-fläns med lång tubulering |