Läs mer
Welch Ilmvac™ Rostfritt stål KF-fläns med långa rör
Produktkod. 10433122 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
24 mm
40,5 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
28 mm
44,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10433122
Brand: Welch Ilmvac™ 701323
Bara null kvar
Specifications
Diameter (metrisk) Inre 24 mm
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Total längd (metrisk) 5.5 cm
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek DN 25
Produkttyp KF-fläns med lång tubulering