Läs mer
Welch Ilmvac™ Rostfritt stål KF-fläns med långa rör
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
24 mm
40,5 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
28 mm
44,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 40,5 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 44,5 mm |
| Total längd (metrisk) | 5.8 cm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | DN 40 |
| Produkttyp | KF-fläns med lång tubulering |