Läs mer
Welch Ilmvac™ Rostfritt stål KF-fläns med långa rör
Produktkod. p-8012721 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
16 mm
24 mm
40,5 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
28 mm
44,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10158121
Brand: Welch Ilmvac™ 701321
Bara null kvar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Total längd (metrisk) 5.2 cm
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek DN 16
Produkttyp KF-fläns med lång tubulering