Läs mer
Welch™ Rostfritt stål KF Innercentrering med Buna N O-ring
Produktkod. 10137881 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Utsida:
16 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Utsida Förpackningsstorlek
10137881 25 mm Varje
12680353 16 mm Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10137881 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 701063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 SEK
    112.39 SEK / Paket med 1
    Save 3.61 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Utsida 25 mm
För användning med Separator 25 DN
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1 vardera
Typ KF Innercentrering