Läs mer
Welch™ Rostfritt stål KF Innercentrering med Buna N O-ring
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Diameter (metrisk) Utsida:
16 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Utsida | 16 mm |
| För användning med | Separator 16 DN |
| Material | Stainless Steel |
| Kvantitet | 1 Each |
| Typ | KF Inner Centering |