Läs mer
Welch Ilmvac™ KF-reduceringsadapter i rostfritt stål
Produktkod. 10657852 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Storlek:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10657852 DN 25/16 Varje
10591593 DN 40/25 Varje
10132812 DN 40/16 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10657852 Leverantör Welch Ilmvac™ Leverantörsnummer 701401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 SEK
    362.21 SEK / Paket med 1
    Save 30.79 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Designad för användning med Welch Ilmvac™ Roterande lamellpumpar.
  • Rostfritt stål KF reducerande adapter, DN16/25
  • Anslut KF 25 för insug eller avgas med CRVpro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1 vardera
Storlek DN 25/16
Typ KF Reducer Adapter