Läs mer
Welch Ilmvac™ KF-reduceringsadapter i rostfritt stål
Produktkod. p-8012722 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Storlek:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10657852
Brand: Welch Ilmvac™ 701401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med Welch Ilmvac™ Roterande lamellpumpar.
  • Rostfritt stål KF reducerande adapter, DN16/25
  • Anslut KF 25 för insug eller avgas med CRVpro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1 vardera
Storlek DN 25/16
Typ KF Reducer Adapter