Beskrivning
- Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
- Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
- Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
- Pålitliga kopplingar säkrar stavar och klämmor för att möta dina krav och fem unika hållare i en mängd olika storlekar och material rymmer olika stavar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Lab Frame Kit |
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Klämma, labbram, stål, CLR-FRAMESS |
| Höjd (metrisk) | 610.000 mm |
| Höjd (engelska) | 24.00 in. |
| Längd (engelska) | 18.00 in. |
| Längd (metrisk) | 457.00 mm |
| Storlek | 457 x 610 x 610 mm (LxBxH) |
| Bredd (engelska) | 24.00 in. |
| Bredd (metrisk) | 610.00 mm |