Läs mer
OHAUS™ Labbram i rostfritt stål
Produktkod. p-7158942 Handla allt Ohaus Produkter
Storlek:
305 x 1829 x 1219 mm (LxBxH)
457 x 1219 x 1219 mm (LxBxH)
457 x 1219 x 610 mm (LxBxH)
457 x 610 x 610 mm (LxBxH)
551 x 1829 x 1905 mm (LxBxH)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15772369
Brand: OHAUS™ 30392323
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Labbram i rostfritt stål ger säkert stöd för att hålla glasföremål i upphöjda positioner.
  • Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
  • Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
  • Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
  • Pålitliga kopplingar säkrar stavar och klämmor för att möta dina krav och fem unika hållare i en mängd olika storlekar och material rymmer olika stavar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Lab Frame Kit
Material Rostfritt stål
Beskrivning Klämma, labbram, stål, CLR-FRAMESS
Höjd (metrisk) 610.000 mm
Höjd (engelska) 24.00 in.
Längd (engelska) 18.00 in.
Längd (metrisk) 457.00 mm
Storlek 457 x 610 x 610 mm (LxBxH)
Bredd (engelska) 24.00 in.
Bredd (metrisk) 610.00 mm