Beskrivning
Extra längd för provtagning från större flaskor.
- Platt spatelände mäter 3,1 cm (1,25 tum) bred
- Skedänden mäter 3,7 cm (1,5 tum) bred och rymmer 5 ml
- Anslutningsstången mäter 14 mm (0,5 tum) bred
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Extra längd |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Platt spatelände, skedände |
| Produkttyp | Laboratoriesked och spatel |
| För användning med (applikation) | För provtagning från större flaskor |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) kniv |
|
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 30,5 cm |