Läs mer
Cole-Parmer™ Stainless Steel Lab Spoon/Spatula
Produktkod. 11750229
Change view
Längd (metrisk):
304,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11750229 304,8 mm Varje
1 options
Produktkod. 11750229 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0101914
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kvantitet 1 Ea.
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Produkttyp Weighing Spatula
För användning med (applikation) For Sampling From Larger Bottles
Material Stainless Steel
Längd (metrisk) 304,8 mm