Läs mer
Nickel Electro™ Rostfria bägare med pip
Produktkod. 11429569 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
200 mL
350 mL
550 mL
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11429569
Brand: Nickel Electro™ 206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den här tåliga laboratoriebägaren i rostfritt stål kommer inte att splittras eller flisas, den är lämplig för laboratorieapplikationer.
  • Slitstark laboratoriebägare i rostfritt stål
  • 304 spec rostfria bägare
  • Kommer inte att splittras eller flisas
  • Lämplig för laboratorieapplikationer sedan
  • Alla ytor reagerar inte
  • Erbjud noll absorption
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 110 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 135 mm
Inkluderar Pip
Typ Bägare