Läs mer
Nickel Electro™ Rostfria bägare med pip
Produktkod. 11459569 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
200 mL
350 mL
550 mL
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11459569
Brand: Nickel Electro™ 208
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den här tåliga laboratoriebägaren i rostfritt stål kommer inte att splittras eller flisas, den är lämplig för laboratorieapplikationer.
  • Durable stainless steel laboratory beaker
  • 304 spec stainless steel beakers 
  • Will not shatter or chip
  • Suitable for laboratory applications since 
  • All surfaces are non-reacting 
  • Offer zero absorption
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 150 mm
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Material Stainless Steel
Höjd (metrisk) 160 mm
Inkluderar Spout
Typ Beaker