Läs mer
Nickel Electro™ Rostfria bägare med pip
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
200 mL
350 mL
550 mL
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Varje
Beschreibung
- Slitstark laboratoriebägare i rostfritt stål
- 304 spec rostfria bägare
- Kommer inte att splittras eller flisas
- Lämplig för laboratorieapplikationer sedan
- Alla ytor reagerar inte
- Erbjud noll absorption
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Yttre | 77 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 550 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 124 mm |
| Inkluderar | Pip |
| Typ | Bägare |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur