Läs mer
Nickel Electro™ Rostfria bägare med pip
Produktkod. 12737856 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 mL
350 mL
550 mL
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12737856 350 mL Varje
11756567 200 mL Varje
12747856 550 mL Varje
11766617 550 mL Paket med 5
11419569 700 mL Varje
11429569 1000 mL Varje
11439569 1250 mL Varje
11449569 2000 mL Varje
11459569 2500 mL Varje
11469569 5000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12737856 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 202
Beräknad leverans: 30-10-2026
Den här tåliga laboratoriebägaren i rostfritt stål kommer inte att splittras eller flisas, den är lämplig för laboratorieapplikationer.
  • Slitstark laboratoriebägare i rostfritt stål
  • 304 spec rostfria bägare
  • Kommer inte att splittras eller flisas
  • Lämplig för laboratorieapplikationer sedan
  • Alla ytor reagerar inte
  • Erbjud noll absorption
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 65 mm
Kapacitet (metrisk) 350 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 115 mm
Inkluderar Pip
Typ Bägare