Läs mer
Bochem™ Laboratorieskål i rostfritt stål
Produktkod. 10779155
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10779155 5 l
1 options
Produktkod. 10779155 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8607
Beräknad leverans: 02-11-2026
Bochem™ högformade, koniska skålar i rostfritt stål är idealiska för användning som blandningsskålar eller för allmänt labbbruk.
  • Hög form
  • 18/10 rostfritt stål
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Mycket bra temperaturbeständighet
  • Lätt att rengöra
  • Brett användningsområde.
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Kapacitet (metrisk) 5 l
Höjd (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) 265 mm
Form Hög, rund