Läs mer
Bochem™ Laboratorieskål i rostfritt stål
Produktkod. 10140501
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10140501 1 l
1 options
Produktkod. 10140501 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8590
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. BOCHEM™ Laboratorieskålar i rostfritt stål har en platt botten och en kantad kant.
  • 18/10 Rostfritt stål
  • Platt form
  • Kantad kant
  • Platt botten
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 1 l
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Laboratorieskål
Höjd (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) 165 mm