Läs mer
Bochem™ Laboratorievagnar i rostfritt stål 1
Produktkod. 10084220
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
10084220 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 10084220 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11411
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Laboratorievagn
Mått (L x B x H) 900 x 600 x 940 mm (med hjul och handtag)
Höjd (metrisk) 940 mm
Längd (metrisk) 900 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 3
Bredd (metrisk) 600 mm