Läs mer
Bochem™ Laboratorievagnar i rostfritt stål
Produktkod. 10480674
Change view
Mått (L x B x H):
900 x 600 x 940 mm (med hjul och handtag)
Bärande kapacitet (metrisk):
80 kg
Antal hyllor:
2
För användning med (applikation):
Lab
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Bärande kapacitet (metrisk) Antal hyllor För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10480674 900 x 600 x 940 mm (med hjul och handtag) 80 kg 2 Lab Varje
1 options
Produktkod. 10480674 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11410
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. BOCHEM™ laboratorievagnar i rostfritt stål möjliggör säker transport av värdefulla artiklar.
  • 2 plattor
  • 2 styrhjul, låsbara
  • Platta 800 x 500 mm
  • Max 40 kg per platta
Specifikationer
Produkttyp Låsbar laboratorievagn
Mått (L x B x H) 900 x 600 x 940 mm (med hjul och handtag)
För användning med (applikation) Lab
Höjd (metrisk) 940 mm
Längd (metrisk) 900 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 80 kg
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Hjultyp Styrning
Bredd (metrisk) 600 mm