Läs mer
Bochem™ Laboratorievagnar i rostfritt stål 3
Produktkod. 12671905
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
50 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
12671905 50 kg
1 options
Produktkod. 12671905 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11430
I lager
Specifikationer
Mått (L x B) 900 x 600 mm (med hjul och handtag)
Produkttyp Laboratorievagn
Mått (L x B x H) 830 x 510 x 940 mm
Höjd (metrisk) 940 mm
Längd (metrisk) 830 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 50 kg
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 2
Bredd (metrisk) 510 mm