Läs mer
Schneider Gerd™ Laboratorietång i rostfritt stål
Produktkod. 10040961
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Tipsstil:
Bra
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10040961
Brand: Schneider Gerd™ 117
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för en mängd olika applikationer. Schneider Gerd™ Laboratorietången i rostfritt stål har en räfflad kropp för optimalt grepp.
  • Laboratorietång i rostfritt stål
  • Idealisk för dissektion och allmänna labbapplikationer
Specifikationer
Tipsstil Trubbig
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Tång
Kvantitet (antal per ärende) Vardera
Typ Pincett, laboratorium