Läs mer
Schneider Gerd™ Laboratorietång i rostfritt stål
Längd (metrisk):
105 mm
130 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Tipsstil:
Bra
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Laboratorietång i rostfritt stål
- Idealisk för dissektion och allmänna labbapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Trubbig |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Typ | Pincett, laboratorium |