Läs mer
Bochem™ Lock i rostfritt stål
Produktkod. 10195880
Diameter (metrisk) Inre:
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240mm
320 mm
Produktkod. 10195880
Brand: Bochem™ 8370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Endast lock.
Bochem™ Grytlock i rostfritt stål för användning med laboratoriegrytor i rostfritt stål.
Obs: Lock ingår ej; säljs separat.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 160 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Produkttyp Laboratoriegrytlock