Läs mer
Bochem™ Laboratoriegryta i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
3.5 L
5 L
6.5 L
8.5 L
15.5 L
Beskrivning
Obs: Lock ingår ej; säljs separat.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Inre | 300 mm |
| Höjd (metrisk) | 222H |
| Kapacitet (metrisk) | 15.5 L |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Produkttyp | Laboratoriekruka |