Läs mer
Bochem™ Laboratoriegryta i rostfritt stål
Produktkod. 10666331
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
3.5 L
5 L
6.5 L
8.5 L
15.5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10666331 2.5 L
10606721 3.5 L
10135840 5 L
10258320 6.5 L
10669852 8.5 L
10653072 15.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10666331 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8360
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Obs: Lock ingår ej; säljs separat.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 160 mm
Höjd (metrisk) 128H
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Material Rostfritt stål (18/10)
Produkttyp Laboratoriekruka