Läs mer
Bochem™ Laboratoriesax i rostfritt stål
Längd (metrisk):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tre typer: rund-rund, skarp-rund och skarp-skarp
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratoriesax |
| Längd (metrisk) | 145 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Tipsstil | Skarp/Rund |