Läs mer
Bochem™ Laboratoriesax i rostfritt stål
Produktkod. 10491113
Längd (metrisk):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10491113
Brand: Bochem™ 4004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund och skarp-skarp
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Produkttyp Laboratoriesax
Längd (metrisk) 150 mm
Material Rostfritt stål
Tipsstil Skarp/Rund