Läs mer
Bochem™ Laboratoriesax i rostfritt stål
Produktkod. p-8004960
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10633652 100 mm -
10305961 115 mm Varje
10214611 165 mm -
10223941 180 mm -
10490923 130 mm Varje
10326101 145 mm -
10491113 150 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10633652 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 4000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund och skarp-skarp
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Produkttyp Laboratoriesax
Längd (metrisk) 100 mm
Material Rostfritt stål
Tipsstil Skarp/Rund