Läs mer
Bochem™ Laboratorieset i rostfritt stål
Produkttyp:
Laboratorieuppsättning
Beskrivning
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
- Inkluderar en vardera av följande:
- Förbandssax (4100)
- Mikrospatel, dubbel (3017)
- Tång, skarp (1012)
- Mikroskopa, halvrundad (3303)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Idealisk för de första arbetena i laboratoriet |
| Produkttyp | Laboratorieuppsättning |